Learn More
Magnesium bromide hexahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10318630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10318630
Marca: Thermo Scientific undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-53-2
Formula molecolare Br2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 292.20
Numero MDL MFCD00149780
InChI Key LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
IUPAC Name dibromomagnesium hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium bromide hexahydrate
Punto di fusione 165.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Indice di Merck 14, 5659
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 292.21
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium bromide hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.