Learn More
Magnesium carbonate basic, light, for analysis, 40.0-45.0% Magnesium oxide
Codice prodotto. 10246410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10246410
Marca: Thermo Scientific Acros 211070010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39409-82-0
Formula molecolare C4H10Mg5O18
Molecular Weight (g/mol) 467.63
Numero MDL MFCD00149783
InChI Key YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
IUPAC Name pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium carbonate basic, light
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Mg(OH)2·5H2O
Indice di Merck 15, 5724
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 121.41
Percent Purity 40.0 to 45.0% (MgO)
Grado Analytical
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 2.16
Densità 2.1600g/mL