Learn More
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5390780 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15568004
Marca: Avantor J.T.Baker 244801
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride
Nota nome 6-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Formula molecolare MgCl2·6H2O
Peso formulazione 203.3
Grado FCC/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.57kg