Learn More
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto Avantor ProdottiDescrizione
- For Molecular Biology Applications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Chloride |
| Nota nome | 6-Hydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | Cl2H12MgO6 |
| Numero MDL | MFCD00149781 |
| InChI Key | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC Name | magnesium(2+) hexahydrate dichloride |
| Vedi altri risultati |