Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15607920 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 15607920
Marca: Honeywell Research Chemicals M0250500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium chloride hexahydrate
Punto di fusione 117°C
Colore Colorless
pH 5.0 to 6.5 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula lineare MgCl2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 203.3g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.57g/cu.cm at 20°C