Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10583751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10583751
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium chloride hexahydrate
Punto di fusione 117.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Formula lineare MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Indice di Merck 15, 5726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 203.31
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Imballaggio Plastic drum