Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (magnesium chloride) (25 mM)
Codice prodotto. 11823613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11823613 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11823613 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0359
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Thermo Scientific™ PCR reagents meet high quality standards to generate accurate results from even the most challenging molecular biology applications.
Thermo Scientific™ PCR reagents meet high quality standards to generate accurate results from even the most challenging molecular biology applications. Magnesium ions (Mg2+) are an important component of PCR reactions where they interact with the DNA template, dNTPs, and Taq DNA Polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride
Concentrazione 25 mM
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Forma fisica Liquid
Quantità 5 mL
Include • 25 mM MgCl2, 5 mL
Store at -20°C.