Learn More
Magnesium chloride, pure
Codice prodotto. 13498478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25kg
Codice prodotto. 13498478
Marca: Thermo Scientific Acros 223210250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7786-30-3
Formula molecolare Cl2Mg
Molecular Weight (g/mol) 95.21
Numero MDL MFCD00011106
InChI Key TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1412.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride
Punto di fusione 708.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 kg
Formula lineare MgCl2
Fieser 11,31
Indice di Merck 15,5726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C)
IUPAC Name magnesium(2+) dichloride
Peso formulazione 95.21
Percent Purity ≥98.0% (on dry substance)
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Imballaggio Fibre drum