Learn More
Magnesium Hydroxide, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120531 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
Codice prodotto. 15633160
Marca: Honeywell Research Chemicals 31009325G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-42-8
Formula molecolare H2MgO2
Molecular Weight (g/mol) 58.32
Numero MDL MFCD00011104
InChI Key VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
IUPAC Name magnesium;dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Hydroxide
Punto di fusione 350°C
Quantità 25 g
Formula lineare Mg(OH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 58.32g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.39g/cm3