Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™, BioXtra
Codice prodotto. 15607960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15607960
Marca: Honeywell-Fluka M5296500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BioXtra,≥98%
  • Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
  • Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-18-9
Formula molecolare H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
Numero MDL MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium nitrate hexahydrate
Punto di fusione 89°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare Mg(NO3)2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dinitrate
Peso formulazione 256.41g/mol
Percent Purity ≥98%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.464g/cm3; Vapor Density: 6 (vs air)