Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11904271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11904271
Marca: Thermo Scientific Acros 193420100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-18-9
Formula molecolare H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
Numero MDL MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC Name magnesium;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 330.0°C
Materiale o nome chimico Magnesium nitrate hexahydrate
Punto di fusione 89.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 9.1 to 9.7% (Mg) (Complexometry)
Formula lineare Mg(NO3)2·6H2O
Punto d'infiammabilità 93.3°C
Indice di Merck 15,5738
Informazioni di solubilità Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Peso formulazione 256.4
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce