Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15612370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15612370
Marca: Honeywell-Fluka 237175500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-18-9
Formula molecolare H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
Numero MDL MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC Name magnesium;dinitrate;hexahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Nitrate Hexahydrate
Quantità 500 g
Formula lineare Mg(NO3)2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Peso formulazione 256.41g/mol
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Densità Vapor Desnity: 6 (vs air)