Learn More
Magnesium nitride, 99.6% (metals basis)
Codice prodotto. 11344927
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11344927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041946.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12057-71-5
The use of magnesium nitride as a convenient source of ammonia allows a direct transformation of esters to primary amides. Methyl, ethyl, isopropyl, and tert-butyl esters are converted to the corresponding carboxamides in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12057-71-5
Numero MDL MFCD00016205
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium nitride
Punto di fusione 800°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 100.95
Percent Purity 99.6%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.71 g/mL