Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesium Oxide Crucibles
Codice prodotto. 15443885
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
24 mm
45 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
45 mm
90 mm
Quantità:
1 Piece
5 Pieces
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15443885
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042989.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Diameter (Metric) Outside 24 mm
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Materiale Magnesium Oxide
Tipo Crucible
Quantità 1 Piece
Forma Cylindrical