Learn More
Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15611250 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
20 kg
Dimensione della confezione:
1kg
20kg
500g
Codice prodotto. 15611250
Marca: Honeywell-Fluka 1313820KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-48-4
Formula molecolare MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
Numero MDL MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Specifica
Punti di ebollizione 3,600°C
Materiale o nome chimico Magnesium oxide
Punto di fusione 2852°C (literature)
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 20 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 100.5%
Formula lineare MgO
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 40.3
Percent Purity 98.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag
Densità 3.58 g/cm3