Learn More
Magnesium oxide, tested according to Ph.Eur, Honeywell™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15686070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15686070
Marca: Honeywell-Fluka 63096500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tested according to Ph.Eur., light
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium oxide
CAS 1309-48-4
Quantità 500 g
Formula molecolare MgO
Formula lineare MgO
Numero MDL MFCD00011109
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mg]
IUPAC Name oxomagnesium
Molecular Weight (g/mol) 40.30
PubChem CID 14792
Peso formulazione 40.3g/mol