Learn More
Magnesium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12917383 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Codice prodotto. 12917383
Marca: Fisher Chemical S 632 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL