Learn More
Magnesium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Mg in 0.5N HNO3
Codice prodotto. 10700901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10700901 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10700901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75€
    68.90€ / 500mL
    Risparmia 4.85€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Mg in 0.5N HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 1.74
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Mg
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Mg (2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00085308
Colore Incolore
Fieser 16,198; 16,205; 16,356; 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Solubilità Soluble in water
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
IUPAC Name magnesium
Molecular Weight (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:25107
Peso formulazione 24.31
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.