Learn More
Magnesium Sulfate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10224680 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10224680
Marca: Fisher Chemical M/1100/61
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Magnesium Sulfate, Extra Pure, SLR, Dried
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22189-08-8
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00149787
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 1124°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 2 kg
IUPAC Name magnesium;sulfate
Peso formulazione 120.36g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.1mmHg at 20°C