Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10697412 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10697412
Marca: Fisher Chemical M/1050/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 10034-99-8, White, Melting Point: 770 deg.C, Molecular Formula: H14MgO11S, Molecular Weight: 246.466, Packaging: Plastic powder jar, pH: 5 to 8.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 770°C
Colore White
pH 5 to 8.2
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 246.48g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.1mmHg at 20°C