Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10264630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
missing translation for 'unitSize'
1kg
2.50kg
Product Code. 10264630
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical M/1000/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 10034-99-8
Formula molecolare H14MgO11S
Molecular Weight (g/mol) 246.47
Numero MDL MFCD00149785
InChI Key WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC Name magnesium;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Punto di fusione 770°C
Colore White
pH 5 to 8.2
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 246.48g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.1mmHg at 20°C