Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Ammonia High Range
Magnesium and Total Hardness
N. di test:
25
100
Dimensione della confezione:
100 tests
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
These high quality reagents are designed to follow accepted test methods for colorimetric determination of various parameters of water hardness. By simply adding the reagents to the sample as directed, a reaction will take place and a compatible meter can be used to determine the concentration from the color that is produced.
- Reagent sets are available for determination of:
- Calcium Hardness (using liquid or powdered reagents)
- Calcium and Magnesium Hardness (high range)
- Magnesium and Total Hardness
- Total Hardness (low, medium and/or high range)
- Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
- Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Magnesium and Total Hardness |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatible Hanna benchtop and portable photometers |
| Include | Dropper bottles |
| N. di test | 100 |
| Quantità | 1 Set |
| Range | 0.00 to 2.00 mg/L (Mg Hardness), 0.00 to 4.70 mg/L (Total Hardness) |
| Metodo test | Calmagite Colorimetric |
| Tipo | Water Testing Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TEST TOTAL HARDNESS
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, EDTA tetrasodium salt