Learn More
Brady™ Magnet Accessory for M210 and M211 Label Printers
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This magnet accessory allows you to attach your Brady™ M210 or M211 Label Printer to panels and other magnetic-receptive surfaces during use or storage.
- Attaches to back of printer with screws to ensure stability
- Lightweight and slim design does not hinder handheld use of the printer
- Printer sold separately
Specifica
Specifica
| Product Type | Magnetic Attachment |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Larghezza (sistema metrico) | 63.50 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.5 in |
| Altezza (sistema metrico) | 63.50 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 12.70 mm |
| Dimensioni (L x P) | 63.50 mm (W) x 63.50 mm (H) x 12.70 mm (D) |
| Capacità colore | Gray |
| Vedi altri risultati |