Learn More
IKA™ Agitatore magnetico con piastra riscaldante in ceramica
Codice prodotto. 10367894 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10367894
Marca: IKA™ 0003581000_OLD
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 100 to 1500 rpm; Shape: Square; Size: 100 x 100 mm
Magnetic stirrer with ceramic heating plate offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of 5, 10 or 15L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550 °C
  • Hot Top indicator warning to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230/120/100 V
Specifiche di sicurezza Circuito di sicurezza fisso di 550°C
Funzioni di agitazione Agitatore magnetico con riscaldamento e piastra riscaldante in ceramica dotata di eccellente resistenza alle sostanze chimiche
Requisiti elettrici 230 / 120 / 100 V, 50/60Hz
Modello C-MAG HS 4
Caratteristiche suola N/A
Size 100 x 100 mm
Altezza (sistema metrico) H 105 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50 a 500°C
Temperatura ambiente Da 5 a 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Wattage 270 w
Peso (sistema metrico) 3 kg
Tipo Agitatore magnetico riscaldante
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 5 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 24 mesi
Dimensioni (L x P x A) 260 x 150 x 105 mm
Display LED