Learn More
Brady™ Magnetic Plastic ADR Transport Signs
Codice prodotto. 11770234
Click to view available options
Testo visualizzato:
1
1.4 1
1.5 1
1.6 1
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11770234
Marca: Brady™ 223593
Solo null disponibili
Specifica
Alternate Part Number ADR 1.5-297*297-B0859
Materiale Magnetic Plastic
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 297.00 mm
Forma A rombo
Testo visualizzato 1.5 1
Colore Black on Orange