Learn More
Brady™ Magnetic Plastic ADR Transport Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
1
1.4 1
1.5 1
1.6 1
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | ADR 1-297*297-B0859 |
| Materiale | Magnetic Plastic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297.00 mm |
| Forma | A rombo |
| Testo visualizzato | 1 |
| Colore | Black on Orange |