Learn More
Brady™ Strisce magnetiche vuote
Codice prodotto. 15173299
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. Colore unitSize
15173299 White 1 ROLL
1 options
Codice prodotto. 15173299
Marca: Brady™ 225176
Queste strisce consentono di identificare facilmente scaffalature, armadi e prodotti metallici in men che non si dica. Il materiale magnetico può essere applicato su qualunque superficie metallica e con altrettanta facilità può essere rimosso e riposizionato su un altro armadio o scaffale.
  • The magnetic material can be applied to any metallic surface and just as easily be removed and placed on another rack or cabinet.
  • Yellow and White are standard colors, but other colors can be supplied on request (Black, Green, Blue, Red, Orange, Beige, Grey and Pink).
Specifica
Descrizione Blank Magnetic Strips
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Formato Label
Materiale Plastic
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Magnetic Strips
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, General Identification
Min. Operating Temperature (Metric) -30°C
N. per confezione 1 Roll
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +131°F
Temperature Range (Metric) -30°C to +55°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Dimensions (LxW) 10 m x 80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 3.15 in.