Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Stickers
Codice prodotto. 11760264
Click to view available options
Colore:
White on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11760264
Marca: Brady™ 227597
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Materiale Plastic
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Magnetic Plastic
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 70°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Flammable Gases 2
Product Type Dangerous Goods Transport Label
Colore White on Red