Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Stickers
Click to view available options
Colore:
Black on Red
White on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 2.1A-297X297-B859 |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Magnetic Plastic |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Temperature Range (Metric) | -18°C to 70°C |
| Forma | Rhomboid |
| Vedi altri risultati |