Learn More
Velp Scientifica™ Magnetic Stir Bars
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Velp Hotplate Stirrers
- Available in various sizes and shapes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori magnetici riscaldanti VELP |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Forma | Cross |