Learn More
Velp Scientifica™ Magnetic Stir Bars
Codice prodotto. 15885221 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15885221
Marca: Velp Scientifica™ A00000355
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ Magnetic Stir Bars for use with Velp Scientifica™ Hotplate Stirrers.
  • For use with Velp Hotplate Stirrers
  • Available in various sizes and shapes
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Forma Disc