Learn More
IKA™ RT 15 Magnetic Hotplate Stirrer, Ambient to 120°C, Aluminum Alloy
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13460557 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13460557
Marca: IKA™ 0003692600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 0 to 1000 rpm, Shape: Rectangle, Size: 10.6 x 19.5 in., Plug Type: EU-Style
Agitatore digitale con piastra riscaldante magnetica, progettato per riscaldamento e agitazione in contemporanea. Tecnologia a bobina magnetica per un'agitazione silenziosa e uniforme in tutte le posizioni. La temperatura della superficie è regolabile all'infinito fino a 120 °C, per una temperatura massima del terreno di 70 °C (in base al recipiente utilizzato). Velocità costante anche con variazioni del carico.
  • Distribuzione omogenea della temperatura sulla piastra riscaldante
  • Funzionamento inverso regolabile
  • Modalità Eco per un lieve riscaldamento automatico della superficie
  • Bobine magnetiche esenti da usura
  • Visualizzazione del codice di errore
  • Funzionamento semplice con tastiera a sfioramento
  • Adatto per funzionamento continuo
  • Intervallo di velocità: 0 - 1000 giri/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Lega di alluminio
Tensione 230/115/100 V
Funzioni di agitazione Riscaldamento e agitazione sincronizzati
Modello RT 15
Size 10.6 x 19.5 in.
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Temperatura (sistema metrico) 120 °C
Temperatura ambiente Da 5 a 40 °C
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 280 mm
Wattage 620 W
Peso (sistema imperiale) 23.1 lb.
Peso (sistema metrico) 10.5 kg
Tipo Agitatore magnetico con piastra riscaldante
Forma Rectangle
Tipo di spina EU
N. di posizioni 15
Stirring Range Da 0 a 1000 gir/min