Learn More
IKA™ RT 5 Magnetic Hotplate Stirrer, Ambient to 120°C, Aluminum Alloy
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Agitatore digitale con piastra riscaldante magnetica, progettato per riscaldamento e agitazione in contemporanea. Tecnologia a bobina magnetica per un'agitazione silenziosa e uniforme in tutte le posizioni. La temperatura della superficie è regolabile all'infinito fino a 120 °C, per una temperatura massima del terreno di 70 °C (in base al recipiente utilizzato). Velocità costante anche con variazioni del carico.
- Distribuzione omogenea della temperatura sulla piastra riscaldante
- Funzionamento inverso regolabile
- Modalità Eco per un lieve riscaldamento automatico della superficie
- Bobine magnetiche esenti da usura
- Visualizzazione del codice di errore
- Funzionamento semplice con tastiera a sfioramento
- Adatto per funzionamento continuo
- Intervallo di velocità: 0 - 1000 giri/min
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Lega di alluminio |
| Tensione | 230/115/100 V |
| Funzioni di agitazione | Riscaldamento e agitazione sincronizzati |
| Modello | RT 5 |
| Size | 4.3 x 19.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 120 °C |
| Temperatura ambiente | Da 5 a 40 °C |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Larghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |