Learn More
Karl Hecht™ Magnetic Stirrer
Click to view available options
Capacità:
10 L
Speed:
80 to 1600 rpm
Dimensioni (L x P x A):
160 x 160 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Magnetic stirrer without heating.
- Powerful, quiet-running split-terminal motor with electronic speed control.
- Modern design.
- Acid-resistant base.
- Top plate of stainless steel.
- Electric connecting cable of 1.5m.
- Three-wire safety plug.
Specifica
Specifica
| Speed | 80 to 1600 rpm |
| Materiale piastra superiore | Stainless Steel |
| Capacità | 10 L |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 40 w |
| Dimensioni (L x P x A) | 160 x 160 x 100 mm |
| Frequenza | 50 Hz |
| Controllo della velocità | Electronic |
| Tipo | Agitatore magnetico |