Learn More
Cole-Parmer™ Magnetic Stirrer
Codice prodotto. 11795948 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità:
7 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795948
Marca: Cole-Parmer™ 0480201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500rpm
  • Use our economical stirrer for all of your magnetic stirring applications from gentle agitating to vigorous churning.
  • Unique U-shaped magnet holds stir bar tightly.
  • Large, permanent drive magnet ensures positive coupling of drive to stir bar.
  • Permanently lubricated, brushless drive motor provides long, trouble-free operation
    Includes 6ft. cord with plug.
Specifica
Speed 100 to 1500 rpm
Materiale piastra superiore Aluminum
Capacità 7 kg
Wattage 30 w
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Top Plate Length (Metric) 15.2 cm
Larghezza piastra superiore (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Amperaggio 0.3 A
Frequenza 60 Hz
Descrizione Magnetic Stirrer, 6 in. x 6 in., 115 VAC, 60 Hz