Learn More
Mettler Toledo™ Magnetic Stirrer EasyMix
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
EasyMix
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il giusto agitatore
- L'agitatore dedicato per SevenDirect offre numerosi vantaggi: agitazione programmabile e adattamento perfetto al braccio portaelettrodo EasyPlaceTM.
- Programmabile
- Programmate la velocità di agitazione tramite lo strumento garantendo condizioni costanti per tutti gli operatori. Definite i periodi di condizionamento e di attesa.
- Ingombri ridotti
- L'agitatore magnetico EasyMix si adatta perfettamente al braccio portaelettrodo EasyPlace. Insieme formano un setup ordinato e compatto.
- Agitazione affidabile di grandi volumi
- Più grande è il campione, maggiore è il rischio di disomogeneità. Affidatevi alla forza di EasyMix per miscelare in modo efficiente fino a 10 L di volume del campione.
Specifica
Specifica
| Tipo | Magnetic Stirrer, EasyMix |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EasyMix |