Learn More
Buerkle™ Ancoretta magnetica
Codice prodotto. 10051952 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10051952
Marca: Buerkle™ 82714007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stampate con uno strato esterno di PTFE chimicamente inerte per garantire durata e assenza di reattività. Le ancorette magnetiche cilindriche Buerkle™ sono caratterizzate da una superficie liscia per un'eccellente capacità di miscelazione.
  • Opaque PTFE construction
  • High performance permanent magnets 
  • Long lifespan
  • Exceptional temperature resistance
  • Wide range of sizes
  • Stirring bars with diameters of 6 and 8mm can be used with Buerkle™ Fish-clip™ for extra gentle stirring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Forma Cilindrico