Learn More
Buerkle™ Ancoretta magnetica
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Opaque PTFE construction
- High performance permanent magnets
- Long lifespan
- Exceptional temperature resistance
- Wide range of sizes
- Stirring bars with diameters of 6 and 8mm can be used with Buerkle™ Fish-clip™ for extra gentle stirring
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Forma | Cilindrico |