Learn More
Velp Scientifica™ Magnetic Stirring Bars
Codice prodotto. 15329514 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
12 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
15329514 6 mm 3 mm Pezzo
15339514 12 mm 4.5 mm Pezzo
15389634 60 mm 10 mm Pezzo
3 options
Codice prodotto. 15329514
Marca: Velp Scientifica™ A00001062
Emerse this into a liquid to produce a stirring movement. Velp Scientifica™ Magnetic Stirring Bars do not contaminate or react with the mixure they are in.
  • For stirring applications
  • Chemically inert
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magentici riscaldanti VELP con piastra rotonda
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 6 mm
Tipo Stir Bar