Learn More
Rotronic™ Mains Adapter For HygroLog NT/Docking Stations
Click to view available options
Tensione:
240 V AC, 12 V DC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Mains Adapter |
| Tensione | 240 V AC, 12 V DC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For HygroLog NT/Docking Stations |
| Quantità | 1 Each |