Learn More
3M™ Maintenance Free Half Mask
Codice prodotto. p-9646011
Click to view available options
Modello:
4251+
4255+
4277+
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16486350
Marca: 3M™ 7100113098
Edge
This Maintenance Free Half Mask is a simple and ready-to-use respirator with an integrated cartridge and filters.
  • Protezione efficace e confortevole da vapori organici e particolato nocivo
  • Un gruppo valvola recentemente migliorato aiuta a ridurre la resistenza all'espirazione per un miglior comfort di respirazione
  • Design leggero e ben bilanciato
  • Filtri e cartucce integrate significano che è pronta all'uso e non necessita di manutenzione
  • Bordo di tenuta facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo cartuccia FFA1P2 R D
Certificazione/Conformità EN 405:2001, A1:2009
Certifications (EN) EN 405:2001+A1:2009
Tipo di collegamento Permanent
Colore Blue
Design Type Half Mask
Monouso Reusable
Tipo di filtro Bonded Carbon
Materiale Thermoplastic Elastomer
Product Type Semimaschera
Size One Size
With Exhalation Valve Sì
Facepiece Material TPE
Harness Material Polyphenylene Ether
Include FFA1P2 R D Filters
Materiala della cinghia per la testa Polyisoprene
Modello 4251+