Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Boom
Codice prodotto. 17138600
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 cm
370 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 17138600
Marca: 3M™ 7000051876
Can be placed around the base of equipment to help contain fluids that may leak or spill, preventing spread to adjacent work areas.
  • Place around equipment to contain spills and prevent leaks from spreading to adjacent work areas
  • For use on most non-aggressive liquids
  • Promotes a cleaner, safer working environment
  • Very easy to use and to retrieve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Capacità (sistema imperiale) 11.89 gal.
Tipo Sorbent Mini Boom
Modello M-M1002
Quantità confezione 6/Pk.
Dimensioni (L x P) 240 x 7.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) 240 cm
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm