Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Multi-Format
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 1520 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Specifica
Specifica
| Tipo | Maintenance Sorbent, Multi-Format |
| Quantità confezione | 3/Cs. |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 1520 cm |
| Peso (sistema metrico) | 8.2 kg |