Learn More
Major Basic Protein (PRG2) Monoclonal Antibody (OTI1C12), OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA813063S
Descrizione
Major Basic Protein (PRG2) Monoclonal antibody specifically detects Major Basic Protein (PRG2) in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Major Basic Protein (PRG2) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P13727 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5553 | |
| -20°C | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1C12 | |
| Unconjugated | |
| PRG2 | |
| BMPG; bone marrow proteoglycan; bone-marrow proteoglycan; EMBP; Eosinophil granule major basic protein; eosinophil major basic protein; LPR3; major basic protein 1; MBP; MBP1; Mbp-1; mMBP; mMBP-1; natural killer cell activator; Pregnancy-associated major basic protein; PRG2; PRG-2; proMBP; Proteoglycan 2; proteoglycan 2 preproprotein; proteoglycan 2, bone marrow; proteoglycan 2, bone marrow (natural killer cell activator, eosinophil granule major basic protein); proteoglycan 2, pro eosinophil major basic protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 17-222 of human PRG2 (NP_002719) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.