missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Malachite green oxalate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Acetonitrile |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto