Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malachite Green oxalate, pure, certified
Codice prodotto. 10423741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10423741
Marca: Thermo Scientific Chemicals 413490250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2437-29-8
Formula molecolare C52H54N4O12
Molecular Weight (g/mol) 927.02
Numero MDL MFCD00011766,MFCD00151209
InChI Key CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC Name [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetate;oxalic acid
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Malachite Green oxalate
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.00 to 1.15
Contenuto di colorante 90% min.
Beilstein 13, 745
Indice di Merck 15, 5763
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 614 to 620nm (in water)
Peso formulazione 927.03
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Intervallo di transizione visivo from pH 0.0 (yellow) to pH 2.0 (green) from pH 11.6 (blue-green) to pH 14.0 (colorless)
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Metallic To Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malachite Green oxalate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.