Learn More
Malachite Green (Oxalate), Pure, C.I.42000, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 164°C |
| CAS | 2437-29-8 |
| Formula molecolare | C52H54N4O12 |
| Numero MDL | MFCD00011766,MFCD00151209 |
| InChI Key | CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C |
| IUPAC Name | [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetate;oxalic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 927.02 |
| PubChem CID | 2724411 |
| Peso formulazione | 927.03g/mol |
| Vedi altri risultati |