Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malachite Green oxalate, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10503211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10503211 25 g Glass bottle 25g
10503401 100 g Glass bottle 100g
10573971 500 g Glass bottle 500g
3 options
Codice prodotto. 10503211
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229780250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Malachite Green oxalate, C52H54N4O12, CAS Number-2437-29-8, C.I. 42000, Basic Green 4, 500g, 0.9 to 1.15, 13, 745, 219-441-7, 927.03, Pure, Danger | CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2437-29-8
Formula molecolare C52H54N4O12
Molecular Weight (g/mol) 927.02
Numero MDL MFCD00011766,MFCD00151209
InChI Key CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Basic Green 4, C.I. 42000
PubChem CID 2724411
IUPAC Name [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;2-hydroxy-2-oxoacetate;oxalic acid
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Absorbance 1650 to 1950 (at lambda max.)
Materiale o nome chimico Malachite Green oxalate
Punto di fusione 164.0°C
Rapporto di assorbimento 0.9 to 1.15
Beilstein 13, 745
Indice di Merck 15, 5763
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water)
Peso formulazione 927.03
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals With Metal Luster
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malachite Green oxalate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.