Learn More
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes
Codice prodotto. 10137854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Product Type:
GC Autosampler Priming Syringe, Luer-Lok
GC Autosampler Syringe
Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10137854
Marca: Thermo Scientific™ 365ML551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok
Volume (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas Chromatography Systems
Replacement Needle 365RNL22