Learn More
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes
Codice prodotto. 10524655 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Product Type:
GC Autosampler Priming Syringe, Luer-Lok
GC Autosampler Syringe
Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok
Dimensione della confezione:
Pezzo
Artikelnummer. 10524655
Brand: Thermo Scientific™ 365KL531
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas Chromatography Systems
Replacement Needle 365RNL22
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.